3-Cyanbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16147-25G OR16147-5G
APOSOR16147-25GEA 48 EUR InStock
APOSOR16147-25G APOSOR16147-5G
3-Cyanbenzoesäure 98%
3-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
MW: 147.13 g/mol
Melting Pt: 220…224 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002486
CAS-Nummer: 1877-72-1
EINECS: 217-511-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge