1-Chlorethylchlorformiat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR16433-100G OR16433-25G OR16433-500G
APOSOR16433-100GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR16433-100G APOSOR16433-25G APOSOR16433-500G
1-Chlorethylchlorformiat 98%
1-Chlorethylchlorformiat
Formel: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142.97 g/mol
Siedepunkt: 118…121 °C
Melting Pt: –65 °C
Dichte: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 40.5 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000647
CAS-Nummer: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1+3+8 II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge