6,8-Dibromimidazo[1,2-a]pyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16939-100G OR16939-25G OR16939-5G
APOSOR16939-100GEA 430 EUR InStock
APOSOR16939-100G APOSOR16939-25G APOSOR16939-5G
6,8-Dibromimidazo[1,2-a]pyrazin
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276.92 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08460056
CAS-Nummer: 63744-22-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge