3-Amino-o-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16980-25G OR16980-5G
APOSOR16980-25GEA 395 EUR InStock
APOSOR16980-25G APOSOR16980-5G
3-Amino-o-kresol
3-Amino-o-kresol
Formel: C₇H₉NO
Melting Pt: 129…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007787
CAS-Nummer: 53222-92-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge