Hydroxyterephthalsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR16986-1G OR16986-5G OR16986-25G
APOSOR16986-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR16986-1G APOSOR16986-5G APOSOR16986-25G
Hydroxyterephthalsäure 97%
Hydroxyterephthalsäure
Formel: C₈H₆O₅
Melting Pt: 312…317 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835368
CAS-Nummer: 636-94-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge