4-Brom-3,5-dimethylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR17111-10G OR17111-25G
APOSOR17111-10GEA 0 EUR InStock
APOSOR17111-10G APOSOR17111-25G
4-Brom-3,5-dimethylbenzonitril 98%
4-Brom-3,5-dimethylbenzonitril
Formel: C₉H₈BrN
MW: 210.0700 g/mol
Melting Pt: 144…145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07369910
CAS-Nummer: 75344-77-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge