2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR17204-1G OR17204-100MG OR17204-5G
APOSOR17204-1GEA 241 EUR InStock
APOSOR17204-1G APOSOR17204-100MG APOSOR17204-5G
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
2-Aminopyridine-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD09607735
CAS-Nummer: 1195995-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge