7-Chinolinboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR17562-1G OR17562-250MG
APOSOR17562-1GEA 208 EUR InStock
APOSOR17562-1G APOSOR17562-250MG
7-Chinolinboronsäure 95%
7-Quinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
MW: 172.9800 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11100750
CAS-Nummer: 629644-82-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge