Cyclohexylboronsäurepinakolester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR17650-100G OR17650-25G
APOSOR17650-100GEA 267 EUR InStock
APOSOR17650-100G APOSOR17650-25G
Cyclohexylboronsäurepinakolester 95%
Cyclohexylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₂₃BO₂
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038749
CAS-Nummer: 87100-15-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge