1-Naphthylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR1778-100G OR1778-25G
APOSOR1778-100GEA 87 EUR InStock
APOSOR1778-100G APOSOR1778-25G
1-Naphthylboronsäure
1-Naphthylboronsäure
Formel: C₁₀H₉BO₂
MW: 171.99 g/mol
Melting Pt: 204…210 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019722
CAS-Nummer: 13922-41-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge