2-Benzylacrylsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR18022-100G OR18022-25G
APOSOR18022-100GEA 43.5 EUR InStock
APOSOR18022-100G APOSOR18022-25G
2-Benzylacrylsäure
2-Benzylacrylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
Melting Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00854174
CAS-Nummer: 5669-19-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge