2-Chlor-5-iodbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR18410-100G OR18410-25G
APOSOR18410-100GEA 45.1 EUR InStock
APOSOR18410-100G APOSOR18410-25G
2-Chlor-5-iodbenzoesäure 98%
2-Chlor-5-iodbenzoesäure
Formel: C₇H₄ClIO₂
MW: 282.46 g/mol
Melting Pt: 156…161 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00079731
CAS-Nummer: 19094-56-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge