4-tert-Butylcyclohexen-1-ylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR1926-1G OR1926-250MG
APOSOR1926-1GEA 522 EUR InStock
APOSOR1926-1G APOSOR1926-250MG
4-tert-Butylcyclohexen-1-ylboronsäure 96%
4-tert-Butylcyclohexen-1-ylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₉BO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659856
CAS-Nummer: 850567-91-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge