p-Tolylchlorformat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR1994-1G OR1994-500MG OR1994-5G
APOSOR1994-1GEA 58 EUR InStock
APOSOR1994-1G APOSOR1994-500MG APOSOR1994-5G
p-Tolylchlorformat
p-Tolylchlorformat
Formel: C₈H₇ClO₂
Siedepunkt: 99,5 °C/20mmHg
Dichte: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013255
CAS-Nummer: 937-62-2
EINECS: 213-332-8
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge