3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21205-1G OR21205-250MG
APOSOR21205-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR21205-1G APOSOR21205-250MG
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol
3-(3-Nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formel: C₈H₅N₃O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 90049-83-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge