4-Ethylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21929-25G OR21929-100G OR21929-250G
APOSOR21929-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR21929-25G APOSOR21929-100G APOSOR21929-250G
4-Ethylbenzoesäure
4-Ethylbenzoesäure
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Siedepunkt: 270
Melting Pt: 112…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002570
CAS-Nummer: 619-64-7
EINECS: 210-605-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge