4-Ethoxyphenylacetylene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR21950-100G OR21950-25G
APOSOR21950-100GEA 333 EUR InStock
APOSOR21950-100G APOSOR21950-25G
4-Ethoxyphenylacetylene 98%
4-Ethoxyphenylacetylene
Formel: C₁₀H₁₀O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00173880
CAS-Nummer: 79887-14-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge