1-Chlorphthalazin-4-on 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR21968-1G OR21968-250MG OR21968-5G
APOSOR21968-1GEA 40.6 EUR InStock
APOSOR21968-1G APOSOR21968-250MG APOSOR21968-5G
1-Chlorphthalazin-4-on 96%
1-Chlorphthalazin-4-on
Formel: C₈H₅ClN₂O
MW: 180.59 g/mol
Melting Pt: 270…274 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00102192
CAS-Nummer: 2257-69-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge