4-Ethylphenylacetylen 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2201-100G OR2201-25G OR2201-5G
APOSOR2201-100GEA 171 EUR InStock
APOSOR2201-100G APOSOR2201-25G APOSOR2201-5G
4-Ethylphenylacetylen 97%
4-Ethylphenylacetylen
Formel: C₁₀H₁₀
Siedepunkt: 30 °C/0,05mmHg
Dichte: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173887
CAS-Nummer: 40307-11-7
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge