4'-Hydroxybutyrophenon
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR22098-100G OR22098-25G OR22098-5G
APOSOR22098-100GEA 49.3 EUR InStock
APOSOR22098-100G APOSOR22098-25G APOSOR22098-5G
4'-Hydroxybutyrophenon
4'-Hydroxybutyrophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 148…150 °C/11,5mmHg
Melting Pt: 89…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00020173
CAS-Nummer: 1009-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge