Levoglucosenone
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR22203-1G OR22203-250MG OR22203-5G
APOSOR22203-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR22203-1G APOSOR22203-250MG APOSOR22203-5G
Levoglucosenone
Levoglucosenone
Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 115 °C/10mmHg
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00191664
CAS-Nummer: 37112-31-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge