3-Iodphthalsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR22495-25G OR22495-100G
APOSOR22495-25GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR22495-25G APOSOR22495-100G
3-Iodphthalsäure 95%
3-Iodphthalsäure
Formel: C₈H₅IO₄
Melting Pt: 178…182 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00275568
CAS-Nummer: 6937-34-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge