2-(Brommethyl)benzothiazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Brommethyl)benzothiazol
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆BrNS
MW: 228.11 g/mol
Melting Pt: 47…49 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00461195
CAS-Nummer: 106086-78-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge