2-Brombenzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR23092-25G OR23092-5G
APOSOR23092-25GEA 236 EUR InStock
APOSOR23092-25G APOSOR23092-5G
2-Brombenzothiazol 98%
2-Bromobenzothiazole
Formel: C₇H₄BrNS
MDL Number: MFCD02681887
CAS-Nummer: 2516-40-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge