2-Brompyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR23100-100G OR23100-25G OR23100-5G
APOSOR23100-100GEA 150 EUR InStock
APOSOR23100-100G APOSOR23100-25G APOSOR23100-5G
2-Brompyrimidin
2-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
MW: 158.99 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C/1.5mmHg
Melting Pt: 53…57 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00014601
CAS-Nummer: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge