6-Nitrochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR2346-100G OR2346-25G
APOSOR2346-100GEA 149 EUR InStock
APOSOR2346-100G APOSOR2346-25G
6-Nitrochinolin
6-Nitroquinoline
Formel: C₉H₆N₂O₂
Melting Pt: 151…153 °C (Subl.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006799
CAS-Nummer: 613-50-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge