Pivaloylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR23696-100G OR23696-250G OR23696-25G
APOSOR23696-100GEA 34.8 EUR InStock
APOSOR23696-100G APOSOR23696-250G APOSOR23696-25G
Pivaloylacetonitrile
Pivaloylacetonitrile
Formel: C₇H₁₁NO
Siedepunkt: 125…126 °C/15mmHg
Melting Pt: 66…70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010208
CAS-Nummer: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge