3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2438-25G OR2438-5G
APOSOR2438-25GEA 150 EUR InStock
APOSOR2438-25G APOSOR2438-5G
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 149…150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01085401
CAS-Nummer: 15760-35-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge