Diphenylsulfid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2458-100G OR2458-25G OR2458-500G
APOSOR2458-100GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR2458-100G APOSOR2458-25G APOSOR2458-500G
Diphenylsulfid 98%
Diphenylsulfid
Formel: C₁₂H₁₀S
Siedepunkt: 296 °C
Melting Pt: –40 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003064
CAS-Nummer: 139-66-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge