Phenylchloracetat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR25299-1G OR25299-250MG OR25299-5G
APOSOR25299-1GEA 275 EUR InStock
APOSOR25299-1G APOSOR25299-250MG APOSOR25299-5G
Phenylchloracetat
Phenylchloracetat
Formel: C₈H₇ClO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 620-73-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge