2-Brom-4-methylthiazol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2600-1G OR2600-5G
APOSOR2600-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR2600-1G APOSOR2600-5G
2-Brom-4-methylthiazol
2-Bromo-4-methylthiazole
Formel: C₄H₄BrNS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660130
CAS-Nummer: 7238-61-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge