5-Chinolinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR2620-1G OR2620-250MG
APOSOR2620-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR2620-1G APOSOR2620-250MG
5-Chinolinboronsäure
5-Quinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
MW: 172.98 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095058
CAS-Nummer: 355386-94-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge