5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR27397-100MG OR27397-1G
APOSOR27397-100MGEA 31.9 EUR InStock
APOSOR27397-100MG APOSOR27397-1G
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
5,6-Dichloronicotinoyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃NO
MW: 210.45 g/mol
Melting Pt: 48…49 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052837
CAS-Nummer: 54127-29-6
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge