4-Chlor-2-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 29 EUR InStock
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
4-Chlor-2-nitrobenzoesäure
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
Melting Pt: 142…144 °C
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007214
CAS-Nummer: 6280-88-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge