4-Methylbenzolsulfonsäure -aminomalononitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR28794-10G OR28794-25G OR28794-5G
APOSOR28794-10GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR28794-10G APOSOR28794-25G APOSOR28794-5G
4-Methylbenzolsulfonsäure -aminomalononitril 97%
4-Methylbenzolsulfonsäure -aminomalononitril
Formel: C₃H₃N₃
Melting Pt: 169 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012848
CAS-Nummer: 5098-14-6
EINECS: 225-817-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge