5-Formylpicolinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300168-1G OR300168-5G
APOSOR300168-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR300168-1G APOSOR300168-5G
5-Formylpicolinonitrile
5-Formylpicolinonitrile
Formel: C7H4N2O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12755972
CAS-Nummer: 131747-68-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge