8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR300248-1G OR300248-5G
APOSOR300248-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR300248-1G APOSOR300248-5G
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
8-Chloroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formel: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834910
CAS-Nummer: 69214-33-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge