Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR301365-1G OR301365-5G
APOSOR301365-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSOR301365-1G APOSOR301365-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid-1,1-dioxide
Formel: C₆H₁₀O₄S
Melting Pt: 190…194 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03102802
CAS-Nummer: 64096-87-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge