4-Chlorphenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR30198-25G OR30198-100G
APOSOR30198-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR30198-25G APOSOR30198-100G
4-Chlorphenylisothiocyanat 98%
4-Chlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄ClNS
MW: 169.63 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C/24mmHg
Melting Pt: 42…46 °C
Flash-Pt: >113 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00004810
CAS-Nummer: 2131-55-7
EINECS: 218-358-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge