2-Methoxyphenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR30227-25G OR30227-5G
APOSOR30227-25GEA 183 EUR InStock
APOSOR30227-25G APOSOR30227-5G
2-Methoxyphenylisothiocyanat 98%
2-Methoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₈H₇NOS
MW: 165.22 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011675
CAS-Nummer: 3288-04-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge