Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR30304-100G OR30304-25G OR30304-500G
APOSOR30304-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR30304-100G APOSOR30304-25G APOSOR30304-500G
Phosphonitrilic chloride trimer 97%
Phosphonitrilic chloride trimer
Formel: Cl₆N₃P₃
Siedepunkt: 127 °C/13mmHg
Melting Pt: 111…115 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006474
CAS-Nummer: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge