Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR303583-1G OR303583-5G
APOSOR303583-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR303583-1G APOSOR303583-5G
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Ethyl (E)-3-(2-pyridinyl)-2-propenoate
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Siedepunkt: 75 °C/0,015mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16140351
CAS-Nummer: 70526-11-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge