6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR303677-1G OR303677-500MG
APOSOR303677-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR303677-1G APOSOR303677-500MG
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
6-(Cyanomethyl)nicotinonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Melting Pt: 78…80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09924285
CAS-Nummer: 1000516-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge