Methyl-6-formylnicotinate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR303729-1G OR303729-5G
APOSOR303729-1GEA 101 EUR InStock
APOSOR303729-1G APOSOR303729-5G
Methyl-6-formylnicotinate 97%
Methyl-6-formylnicotinate
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165.1500 g/mol
Melting Pt: 115…123 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08275010
CAS-Nummer: 10165-86-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge