Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR303963-1G OR303963-5G
APOSOR303963-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR303963-1G APOSOR303963-5G
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₃NO₃
Melting Pt: 65…67 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08437477
CAS-Nummer: 185847-84-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge