4-Cyclopropylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR307250-1G OR307250-250MG
APOSOR307250-1GEA 201 EUR InStock
APOSOR307250-1G APOSOR307250-250MG
4-Cyclopropylphenylboronsäure
4-Cyclopropylphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₂
MW: 161.9934 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01309064
CAS-Nummer: 302333-80-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge