2-Methyl-4,5,7-trichlorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR307853-1G OR307853-5G
APOSOR307853-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR307853-1G APOSOR307853-5G
2-Methyl-4,5,7-trichlorchinolin
2-Methyl-4,5,7-trichloroquinoline
Formel: C₁₀H₆Cl₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 203626-80-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge