3-Bromphenylisothiocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR3081-25G OR3081-5G
APOSOR3081-25GEA 145 EUR InStock
APOSOR3081-25G APOSOR3081-5G
3-Bromphenylisothiocyanat 97%
3-Bromphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄BrNS
MDL Number: MFCD00004803
CAS-Nummer: 2131-59-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge