(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR309160-25G OR309160-5G
APOSOR309160-25GEA 335 EUR InStock
APOSOR309160-25G APOSOR309160-5G
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 97%
(R)-tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094725
CAS-Nummer: 138108-72-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge