2-Bromstyrol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR3099-5G OR3099-100G OR3099-25G
APOSOR3099-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR3099-5G APOSOR3099-100G APOSOR3099-25G
2-Bromstyrol 97+%
2-Bromstyrol
Formel: C₈H₇Br
MW: 183.05 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C/22mmHg
Melting Pt: –53 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000076
CAS-Nummer: 2039-88-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge